Merck
SYNGL14
Synthware Nylon cap with PTFE faced silicone liner
GL 14
Synonym(e):
Synthware GL14, tube cap
Größe auswählen
1 EA
12,40 €
12,40 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
12,40 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
12,40 €
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware GL14
Fitting
GL 14
Allgemeine Beschreibung
Replacement caps for use with Solid Phase Reaction Vessels, with PTFE protected Silicone Septum.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)