Merck
SYNF534250
Synthware single neck reaction flask with glass stopcock
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware F534250, Schlenk flask
Größe auswählen
1 EA
116,00 €
116,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
116,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.51
116,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (with glass stopcock)
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F534250
Kapazität
250 mL
Allgemeine Beschreibung
With 2 mm glass stopcock. With spring retention device for smooth turning purpose.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)