Merck
SYNF52702L
Synthware single-neck round-bottom flask
2000 mL, joint: ST/NS 35/20
Synonym(e):
Synthware F52702L, glass flask
Größe auswählen
1 EA
117,00 €
117,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
117,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.51
117,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS35/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F52702L
Kapazität
2,000 mL
2000 mL
2000 mL
Allgemeine Beschreibung
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)