Merck
SYNF484258
Synthware solvent transfer/storage flask
250 mL, joint: ST/NS 24/40, valve size 0-8 mm
Synonym(e):
Synthware F484258, Straus flask, receiver flask
Größe auswählen
1 EA
106,00 €
106,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
106,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.51
106,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F484258
Kapazität
250 mL
250 mL
Ventilgröße
0-8 mm
Allgemeine Beschreibung
Synthware solvent transfer/storage flask features a center neck joint sealed off from direct access to flask. A syringe or cannula is used to recover the solvent through the valve.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)