Merck
SYNC151110
Synthware West condenser
joint: ST/NS 14/20, jacket L 110 mm
Synonym(e):
Synthware C151110, glass West condenser
Größe auswählen
1 EA
64,50 €
64,50 €
Listenpreis67,90 €Sparen Sie 5%
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
64,50 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
64,50 €
Listenpreis67,90 €Sparen Sie 5%
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C151110
Mantel L
110 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With narrow annular space for fast coolant speed, thus high cooling efficiency.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)