Merck
SYNC251120
Synthware Allihn condenser
joint: ST/NS 14/20, jacket L 120 mm, hose size 8 mm
Synonym(e):
Synthware C251120, Bulb condenser
Größe auswählen
1 EA
91,40 €
91,40 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
91,40 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
91,40 €
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C251120
Schlauchgröße
8 mm
Mantel L
120 mm
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)