Merck
SYNC151200
Synthware West condenser
joint: ST/NS 14/20, jacket L 200 mm
Synonym(e):
Synthware C151200, glass West condenser
Größe auswählen
1 EA
72,60 €
72,60 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
72,60 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
72,60 €
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C151200
Mantel L
200 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With narrow annular space for fast coolant speed, thus high cooling efficiency.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)