Merck
SLW4500/01
Pyrex® Square plastic feet
for 25 mL measuring cylinder
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 4500/01
Größe auswählen
10 EA
28,20 €
28,20 €
Voraussichtliches Versanddatum28. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
28,20 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
28,20 €
Voraussichtliches Versanddatum28. April 2025
Materialien
polyethylene
Hersteller/Markenname
4500/01
SciLabware
Allgemeine Beschreibung
For use with SLW3205 cylinders
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)