Merck
SLW2140/01M
Pyrex® Filter funnel, short stem
top O.D. 35 mm
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 2140/01M
Größe auswählen
10 EA
174,00 €
174,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
174,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.43
174,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Beschreibung
fits filter diam. 45 - 55 mm
Leistungsmerkmale
short stem
Hersteller/Markenname
2140/01M
SciLabware
Filterdurchm.
45—55 mm
Schaft L
35 mm
Schaft AD
8 mm
Oberteil AD
35 mm
Allgemeine Beschreibung
  • With 60 deg. bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)