Merck
Z303089
Quickfit® Luftkühler
L 200 mm, joint: ST/NS 14/23
Synonym(e):
C2/11
Größe auswählen
1 EA
26,70 €
26,70 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
26,70 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
26,70 €
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS14/23
Hersteller/Markenname
Quickfit C 2/11
Verfügbarkeit
not available in ROW
not available in USA and Canada, ROW (Available only in EU countries)
Länge
200 mm
Oberflächenbereich
100 cm2
Allgemeine Beschreibung
Diese einfachen Kondensierer sind nützlich zur Kondensation von Materialien mit Koch-Punkt höher als 150°C.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)