Merck
XX5014704
Millipore
Millipore Glastrichter für die Vakuumfiltration
500 mL, 47 mm, Borosilicate, Ground glass seal
Synonym(e):
Glastrichter für Filtration, Millipore-Vakuumtrichter, Trichter für Vakuumfiltration
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Durchmesser
47 mm
Trichterkapazität
500 mL
Anwendung(en)
filtration
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Millipore-Glaszubehörteil für die Vakuumfiltration
Glastrichter, 500 ml, 47 mm, Borsilikat, geschliffener Glasverschluss
Diese Zubehörteile sollen Teile ersetzen, die in den Glasvakuum-Filtrationskits von Millipore enthalten sind, oder eine alternative Konfiguration ermöglichen.
Dieser Artikel ist ein Zubehörteil für die Millipore-Classic-Glas-Filterhalter-Kits (47 mm) und die Millipore-Ganzglas-Filterhalter-Kits (47 mm).