Merck
SLW4550/38M
Pyrex® Culture flasks closure
aluminum, cap I.D. 38 mm
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 4550/38M
Größe auswählen
10 EA
165,00 €
165,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
165,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
165,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
aluminum
Hersteller/Markenname
4550/38M
SciLabware
Kappe ID
38 mm
Allgemeine Beschreibung
  • For use with 1135 culture flasks, 1138/10 Fernbach flasks and 1141 baffled flasks
  • Both closures are suitable for autoclaving
Two types of closure
  • Anodised aluminium
  • 2-position polypropylene
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)