Merck
SLW1003-2L
Pyrex® Griffin beakers, heavy duty, graduated
2000 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1003-2L
Größe auswählen
4 EA
189,00 €
189,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
4 EA
189,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.17
189,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Materialien
borosilicate glass
white graduation
Leistungsmerkmale
graduated
heavy duty
Hersteller/Markenname
1003-2L
SciLabware
H × Durchm.
179 mm × 131 mm
Kapazität
2000 mL
Allgemeine Beschreibung
  • Mechanically stronger than standard beakers
  • Designed for longer life and increased user safety
  • Reinforced rims and spout, less prone to breakage during washing etc.
  • Thicker walls and heavier bases
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • White graduations and marking spot
Sonstige Hinweise
Browse all glass beakers
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)