Merck
Z286400
FEP Probenröhrchen-Liner
Wilmad 6005-8, O.D. 5 mm
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Wilmad NMR-Röhrchen
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
NACRES:
SB.32
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
Recommended outer tube 528-PP-8
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad 6005-8
AD
5 mm
Volumen
80 μL
Allgemeine Beschreibung
Dünnwandige FEP-Einsätze zur Minimierung des Verlustes an Probenmenge bedingt durch Einsätze; schützt das NMR-Röhrchen vor Verätzungen durch starke Säuren mit Fluorid-Ionen. Die Einsätze sind 20.3cm lang und passen genau in die meisten dünnwandigen 17.8cm Röhrchen. Jeder Einsatz ist mit PTFE-Stopfen versehen. Nicht empfohlen für Untersuchungen bei erhöhter Temperatur.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)