Wichtige Dokumente
QBD10553
MAL-dPEG®12-TFP ester
Synonym(e):
Polyethylene glycol
Größe auswählen
148,00 €
Listenpreis296,00 €Sparen Sie 50%Versandbereit am08. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
148,00 €
Listenpreis296,00 €Sparen Sie 50%Versandbereit am08. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)OC2=C(C(F)=CC(F)=C2F)F
InChI
1S/C40H60F4N2O17/c41-32-31-33(42)39(44)40(38(32)43)63-37(50)4-7-51-9-11-53-13-15-55-17-19-57-21-23-59-25-27-61-29-30-62-28-26-60-24-22-58-20-18-56-16-14-54-12-10-52-8-5-45-34(47)3-6-46-35(48)1-2-36(46)49/h1-2,31H,3-30H2,(H,45,47)
InChIKey
TYRMHYMPAXBKTH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)