Merck
QBD11305
Sigma-Aldrich
Amino-dPEG ®24-amido-dPEG ®24-acid
Größe auswählen
100 MG
654,00 €
1000 MG
1.750,00 €
654,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
654,00 €
1000 MG
1.750,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C102H204N2O51
Molekulargewicht:
2274.69
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.22
654,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O)=O
InChI
1S/C102H204N2O51/c103-3-7-110-11-15-114-19-23-118-27-31-122-35-39-126-43-47-130-51-55-134-59-63-138-67-71-142-75-79-146-83-87-150-91-95-154-99-97-152-93-89-148-85-81-144-77-73-140-69-65-136-61-57-132-53-49-128-45-41-124-37-33-120-29-25-116-21-17-112-13-9-
InChIKey
FCQAQQLROKWRBB-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
Amino-dPEG®₂₄-amido-dPEG®₂₄-acid can be used to introduce a hydrophilic dPEG through reaction with either the amine or the carboxyl.
Rechtliche Hinweise
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)