Merck
P50609
Sigma-Aldrich
1,3-Propandithiol
99%
Synonym(e):
1,3-Dimercapto-propan, Trimethylendimercaptan
About This Item
Lineare Formel:
HS(CH2)3SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.23
Beilstein:
1071197
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
>1 (vs air)
Dampfdruck
5 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.539 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−79 °C (lit.)
Dichte
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
SCCCS
InChI
1S/C3H8S2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
InChIKey
ZJLMKPKYJBQJNH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
138.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
59 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Yuchen Wang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 32(46), e2004270-e2004270 (2020-10-13)
Liquid crystal elastomers (LCEs) are of interest for applications such as soft robotics and shape-morphing devices. Among the different actuation mechanisms, light offers advantages such as spatial and local control of actuation via the photothermal effect. However, the unwanted aggregation