Merck
736678
Sigma-Aldrich
Tetra(ethylene glycol) dithiol
97%
Synonym(e):
2,2′-[2,2′-Oxybis(ethane-2,1-diyl)bis(oxy)]diethanethiol, Diethylene glycol di(ethanethiol)
Größe auswählen
500 MG
146,00 €
146,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
146,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H18O3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
146,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
Brechungsindex
n20/D 1.502
Dichte
1.100 g/mL at 25 °C
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: homobifunctional
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
SCCOCCOCCOCCS
InChI
1S/C8H18O3S2/c12-7-5-10-3-1-9-2-4-11-6-8-13/h12-13H,1-8H2
InChIKey
MCINHQIUGNVTLG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)