Merck
B85404
Sigma-Aldrich
1,4-Butandithiol
97%
Synonym(e):
1,4-Dimercapto-butan, Tetramethylendimercaptan
Größe auswählen
5 G
93,30 €
25 G
316,00 €
93,30 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
93,30 €
25 G
316,00 €
About This Item
Lineare Formel:
HS(CH2)4SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.25
Beilstein:
1697080
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
93,30 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.529 (lit.)
bp
105-106 °C/30 mmHg (lit.)
Dichte
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[K+].[K+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/C4H10S2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
InChIKey
SMTOKHQOVJRXLK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Markus Muttenthaler et al.
Nature protocols, 10(7), 1067-1083 (2015-06-19)
Solid-phase peptide synthesis (SPPS) using tert-butyloxycarbonyl (Boc)/benzyl (Bzl) chemistry is an indispensable technique in many laboratories around the globe, and it provides peptides to the pharmaceutical industry and to thousands of scientists working in basic research. The Boc/Bzl strategy has