Merck
O4806
Sigma-Aldrich
1-Octen
98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)5CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.21
Beilstein:
1734497
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
3.9 (vs air)
Dampfdruck
36 mmHg ( 38 °C)
Assay
98%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
446 °F
Expl.-Gr.
3.9 %
Brechungsindex
n20/D 1.408 (lit.)
n20/D 1.409 (lit.)
bp
122-123 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−101 °C (lit.)
Dichte
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCC=C
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3
InChIKey
KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
1-Octen ist ein lineares α-Olefin, das hauptsächlich als Co-Monomer bei der Synthese von linearem Polyethylen mit geringer Dichte (LLDPE) eingesetzt wird.[1] Die Hydroformylierung von 1-Octen mit verschiedenen Katalysatoren wurde ausgiebig beschrieben.[2][3][4][5] Es ist auch eine wichtig Quelle zum Synthetisieren von wichtigen petrochemischen Bausteinen mittels Epoxidierungsreaktion.[6][7]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
50.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
10 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gas-liquid-liquid reaction engineering: hydroformylation of 1-octene using a water soluble rhodium complex catalyst
Purwanto, P and Delmas, H
Catalysis Today, 24(1-2), 135-140 (1995)
Hydroperoxide oxidations catalyzed by metals. IV. Molybdenum hexacarbonyl catalyzed epoxidation of 1-octene
Baker III, TN and Mains, GJ and Sheng, MN and Zajacek, JG
The Journal of Organic Chemistry, 38(6), 1145-1148 (1973)
Immobilization of a rhodium carbene complex to an amphiphilic block copolymer for hydroformylation of 1-octene under aqueous two-phase conditions
Zarka, M Tobias and Bortenschlager, Martin and Wurst, Klaus and Nuyken, Oskar and Weberskirch, Ralf
Organometallics, 23(21), 4817-4820 (2004)
Catalytic epoxidation of 1-octene with diluted hydrogen peroxide. On the basic role of hydroxo complexes of platinum (II) and related species
Strukul, Giorgio and Michelin, Rino A
Journal of the American Chemical Society, 107(25), 7563-7569 (1985)
Ethylene tetramerization: a new route to produce 1-octene in exceptionally high selectivities
Bollmann A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(45), 14712-14713 (2004)