Merck
N30404
Sigma-Aldrich
1-Nonen
96%
Synonym(e):
α-Nonene, 1-Nonylene, 1-n-Nonene, n-Non-1-ene
Größe auswählen
5 G
141,00 €
25 G
380,00 €
141,00 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
141,00 €
25 G
380,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)6CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.24
Beilstein:
1698439
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
141,00 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdichte
4.35 (vs air)
Dampfdruck
11 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.416 (lit.)
bp
146 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−81 °C (lit.)
Dichte
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCC=C
InChI
1S/C9H18/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3H,1,4-9H2,2H3
InChIKey
JRZJOMJEPLMPRA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
75.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
24 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Ian Price et al.
Journal of theoretical biology, 374, 83-93 (2015-04-07)
Mortality from influenza infections continues as a global public health issue, with the host inflammatory response contributing to fatalities related to the primary infection. Based on Ordinary Differential Equation (ODE) formalism, a computational model was developed for the in-host response