Merck
593028
Sigma-Aldrich
trans-4-Octen
98%
Synonym(e):
δ-trans-Octene, (4E)-4-Octene, (E)-4-Octene, trans-1,2-Dipropylethene, trans-1,2-Dipropylethylene, trans-n-4-Octene
Größe auswählen
5 G
137,00 €
25 G
485,00 €
137,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
137,00 €
25 G
485,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2CH=CHCH2CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.21
Beilstein:
1719104
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
137,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.412 (lit.)
bp
122-123 °C (lit.)
Dichte
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H]\C(CCC)=C(\[H])CCC
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3/b8-7+
InChIKey
IRUCBBFNLDIMIK-BQYQJAHWSA-N
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
69.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
21 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)