Merck
N10705
Sigma-Aldrich
5-Nitrobarbitursäure Hydrat
95%
Synonym(e):
5-Nitro-2,4,6-trihydroxypyrimidin, Dilitursäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H3N3O5 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.08 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
powder
Arzneimittelkontrolle
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp (Schmelzpunkt)
183 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.[O-][N+](=O)C1C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3N3O5.H2O/c8-2-1(7(11)12)3(9)6-4(10)5-2;/h1H,(H2,5,6,8,9,10);1H2
InChIKey
YKGZAIJTCJOZNK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Used as a microreagent for potassium with which it forms a characteristic precipitate.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)