Merck
MT51350082
Mettler-Toledo electrolyte for reference electrodes
3 mol/L KCl Sat AgCl, volume 6 x 250 mL
Größe auswählen
6 X 250 ML
96,00 €
96,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
6 X 250 ML
96,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
51191600
NACRES:
NB.79
96,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51350082
Volumen
6 x 250 mL
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)