Wichtige Dokumente
M22601
1-(2-Methoxyphenyl)piperazin
98%
Synonym(e):
1-(2-Methoxyphenyl)piperazine, 1-(o-Anisyl)piperazine, 1-(o-Methoxyphenyl)piperazine, N-(2-Methoxyphenyl)piperazine, N-(o-Methoxyphenyl)piperazine, o-Methoxyphenylpiperazine
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.575 (lit.)
bp
130-133 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
35-40 °C (lit.)
Dichte
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2O/c1-14-11-5-3-2-4-10(11)13-8-6-12-7-9-13/h2-5,12H,6-9H2,1H3
InChIKey
VNZLQLYBRIOLFZ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
mouse ... Htr3a(15561)
rat ... Adra1a(29412) , Drd2(24318) , Htr1a(24473) , Htr2a(29595) , Htr7(65032)
Verwandte Kategorien
Anwendung
- To functionalize pyrazolylvinyl ketones via Aza-Michael addition reaction.[1]
- To prepare cyclic amine substituted Tröger′s base derivatives.[2]
- To prepare functionalized bis(mercaptoimidazolyl)borates by reacting with the activated ester, [(1-methyl-2-mercaptoimidazol-5-yl)carbonyl]succinimide.[3]
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?