Merck
270067
Sigma-Aldrich
1-(2-Methoxyphenyl)piperazin -hydrochlorid
97%
Größe auswählen
100 G
259,00 €
259,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
259,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16N2O · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.72
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
259,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
217-219 °C (lit.)
SMILES String
Cl[H].COc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2O.ClH/c1-14-11-5-3-2-4-10(11)13-8-6-12-7-9-13;/h2-5,12H,6-9H2,1H3;1H
InChIKey
DDMVHGULHRJOEC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
1-(2-Methoxyphenyl)piperazine hydrochloride may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)