Merck
I2215
Sigma-Aldrich
5-Indanol
99%
Synonym(e):
5-Hydroxy-indan
Größe auswählen
25 G
125,00 €
125,00 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
125,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.18
Beilstein:
1936314
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
125,00 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
bp
255 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
51-53 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc2CCCc2c1
InChI
1S/C9H10O/c10-9-5-4-7-2-1-3-8(7)6-9/h4-6,10H,1-3H2
InChIKey
PEHSSTUGJUBZBI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)