Merck
GF99849087
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), sheet, thickness 10 mm, size 300 × 300 mm
Synonym(e):
FP303250
Größe auswählen
1 EA
626,00 €
626,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
626,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
626,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 998-490-87
Größe
300 × 300 mm
Dicke
10 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)