Merck
FSLW03700
Millipore
Fluoropore®-Membranfilter
Fluoropore®, filter diam. 37 mm, hydrophobic
Synonym(e):
PTFE-Membranfilter; Porengröße 3,0 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Porengröße:
3.0 μm pore size
85 % porosity
Materialien:
PTFE membrane
plain filter
white filter
Leistungsmerkmale:
hydrophobic
Filterdurchm.:
37 mm
Dicke:
150 μm
Sterilität:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE membrane
plain filter
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Fluoropore®
Millipore
Parameter
130 °C max. temp.
20 L/min-cm2 air flow rate
286 mL/min-cm2 water flow rate
Filterdurchm.
37 mm
Dicke
150 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
0.5%
Matrix
Fluoropore®
Porengröße
3.0 μm pore size
85 % porosity
Blasenpunkt
≥0.1 bar, air with methanol at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Fluoropore® Membran ist hydrophob und besteht aus Polytetrafluorethylen (PTFE), das mit Polyethylen hoher Dichte verbunden ist. Diese Membran mit chemischer Kompatibilität und Konsistenz kann bei der Probenvorbereitung für die Ultraviolett-Spektroskopie (UV-Spektroskopie), die Luftüberwachung sowie die Klärung von Säuren, Basen und Lösungsmitteln nützlich sein.
Anwendung
Der Fluoropore® Membranfilter wurde als Filter im Aerosol-Sampler des US-amerikanischen Instituts für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (NIOSH) zur Sammlung von Bioaerosolen verwendet.[1]
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Biologisch und chemisch inert
  • Hohe Porosität ergibt hohe Durchflussraten.
Rechtliche Hinweise
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Angela R Lemons et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (135) (2018-05-22)
Traditional methods of identifying fungal exposures in occupational environments, such as culture and microscopy-based approaches, have several limitations that have resulted in the exclusion of many species. Advances in the field over the last two decades have led occupational health