Merck
GF68426141
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), powder, mean particle size 20micron, weight 100 g
Synonym(e):
FP306020
Größe auswählen
1 EA
257,00 €
257,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
257,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
257,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 684-261-41
Gewicht
100 g
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)