Merck
GF97173153
Aluminum-silicon alloy, Al96Si4
powder, 150micron max. particle size, 50g
Synonym(e):
AB036010
Größe auswählen
1 EA
448,00 €
448,00 €
Voraussichtliches Versanddatum03. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
448,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
448,00 €
Voraussichtliches Versanddatum03. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder (atomized)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 971-731-53
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)