Merck
GF87664450
Polyamide - Nylon 12
(PA 12), powder, max. particle size 50micron, weight 1000 g, min. particle size 10micron
Synonym(e):
AM376010
Größe auswählen
1 EA
573,00 €
573,00 €
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
573,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
573,00 €
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 876-644-50
Gewicht
1000 g
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1