Merck
GF57453688
Lithium fluoride
lump, 10 mm max. lump size, weight 20 g, high purity 99.995%
Synonym(e):
LI516101
Größe auswählen
1 EA
481,00 €
481,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
481,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
481,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.995%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 574-536-88
Gewicht
20 g
Max. Stückgröße
10 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)