601497
Lithium-7Li-fluorid
99 atom % 7Li, 99% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 7Li
Assay
99% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
depleted
SMILES String
[7Li+].[F-]
InChI
1S/FH.Li/h1H;/q;+1/p-1/i;1+0
InChIKey
PQXKHYXIUOZZFA-QMVMUTFZSA-M
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable