1.08816
Zinkchlorid
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Zinkchlorid, Zinkdichlorid, Chlorzink
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Dampfdruck
1 mmHg ( 428 °C)
1.33 hPa ( 428 °C)
Produktlinie
EMSURE®
Assay
98.0-100.5% (ZnCl2, complexometric)
Form
powder
Wirksamkeit
350 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verunreinigungen
≤0.005% Insoluble matter
≤1.2% Oxide chloride (as ZnO)
pH-Wert
4.6-5.5 (10% in water)
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
732 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
287-304 °C
293 °C (lit.)
Dichte
2.93 g/cm3 at 22 °C
Schüttdichte
1400‑1800 kg/m3
Anionenspuren
nitrate (NO3-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Kationenspuren
Al:, passes test
Ca: ≤0.001%
Ca:, passes test
Cd: ≤0.0005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
Fe:, passes test
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.01%
Mg:, passes test
N: ≤0.002%
NH4+: ≤0.005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
heavy metals:, passes test
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
- Influences of the Reaction Temperature and Catalysts on the Pyrolysis Product Distribution of Lignocellulosic Biomass (Aspen Wood and Rice Husk).: In dieser Forschungsarbeit werden die Auswirkungen von Reaktionstemperatur und Zinkchlorid als Katalysator auf die Verteilung von Pyrolyseprodukten aus Biomassequellen untersucht. Die Erkenntnisse sind von entscheidender Bedeutung für die Optimierung von Biokraftstoff-Produktionsprozessen und zeigen, wie Zinkchlorid die Produktausbeute und -eigenschaften verändern kann (Sun et al., 2023).
- Mechanistic study of ZnSe nanocrystal formation from zinc halides.: Die Studie untersucht die Mechanismen der Bildung von Zinkselenid(ZnSe)-Nanokristallen, insbesondere aus Zinkchlorid-Vorstufen. Diese Forschungsarbeit ist von entscheidender Bedeutung für Anwendungen in den Bereichen Optoelektronik und Photovoltaik, wo eine präzise Kontrolle der Nanokristall-Eigenschaften unerlässlich ist (Mingabudinova et al., 2023).
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Identität: entspricht
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
pH-Wert (10 %; Wasser): 4,6 – 5,5
Nitrat (NO₃): ≤ 0,003 %
Oxidchlorid (als ZnO): ≤ 1,20 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,002 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,002 %
AluminiumAluminium,Calcium,Magnesium,Schwermetealle,Eisen: entspricht
Ca (Calcium) ≤ 0,001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0,0005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
K (Kalium): ≤ 0,02 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,01 %
Na (Natrium): ≤ 0,005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0,005 %
Pb (Blei): ≤ 0,001 %
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable