Merck
GF27718948
Platinum-iridium alloy, Pt80Ir20
0.2m wire, 0.38mm diameter, as drawn
Synonym(e):
PT045130
Größe auswählen
1 EA
559,00 €
559,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
559,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
559,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 277-189-48
L × Durchm.
0.2 m × 0.38 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)