Merck
GF03863099
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
foil, 50mm disks, 0.02mm thickness, as rolled
Synonym(e):
CU040225
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (disks - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 038-630-99
Größe × Dicke
50 mm × 0.02 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)