Merck
GF34524884
Platinum-iridium alloy, Pt80Ir20
0.1m wire, 0.50mm diameter, as drawn
Synonym(e):
PT045140
Größe auswählen
1 EA
517,00 €
517,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
517,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
517,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 345-248-84
L × Durchm.
0.1 m × 0.50 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)