Merck
GF25467903
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
foil, 100 x 100mm, 0.1mm thickness, as rolled
Synonym(e):
CO150240
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (temper - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 254-679-03
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)