Merck
GF12283837
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), fiber, tex number 94, L 1000 m, filament diameter 0.0275mm
Synonym(e):
AM325790
Größe auswählen
1 EA
571,00 €
571,00 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
571,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
571,00 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 122-838-37
Länge
1000 m
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)