Merck
GF04159245
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
insulated wire, 100m length, 0.125mm conductor diameter, 0.015mm insulation thickness, polyester insulation
Synonym(e):
NI095840
Größe auswählen
1 EA
878,00 €
878,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
878,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
878,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
polyester insulation
thermocouple wire
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 041-592-45
Isolierungsstärke
0.015 mm
Draht L × Durchm.
100 m × 0.125 mm , conductor diameter
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Anwendung
may be used as one component of a thermocouple
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)