Merck
BAB609011200
SP Bel-Art® H-B Durac® Thermocouple Thermometer Probe
temperature -40-750 °C, temperature -200-920 °C, joint: K-TYPE, J-TYPE
About This Item
UNSPSC-Code:
41112219
NACRES:
NB.79
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verbindung
joint: K-TYPE
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
HB Instruments B60901-1200
Parameter
-200-920 °C temperature
-40-750 °C temperature
Allgemeine Beschreibung
For use with H-B DURAC Calibrated Thermocouple Thermometers or others that accept K or J type probes.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • For temperature measurement of liquids, semi-solids, or air/gasses
  • Measure wide temperature ranges
  • 15.24cm (6”) stainless steel probe
Rechtliche Hinweise
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Durac is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)