Merck
Z284718
Sigma-Aldrich
J-KEM® basic temperature controller
Model 310, temperature -50-200 °C
Synonym(e):
Basic Temperature Controller
Größe auswählen
1 EA
1.390,00 €
1.390,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.390,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41112303
NACRES:
NB.76
1.390,00 €
Check Cart for Availability
Aufnahme AC/DC
120 V / 1200 watts, 10 A (model 210 and 210/T)
220 V AC
220-240 V / 1200 watts, 5 A (model 310)
Leistungsmerkmale
thermocouple type K
for mantles upto 12 L
Hersteller/Markenname
Model 310
Temperaturmessbereich
-50-200 °C
accuracy: 0.1 °C (1 mL to 12 L)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Without timer.
Rechtliche Hinweise
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)