Merck
GF00803393
Iridium
wire, 0.25 mm diameter, size 100 mm, purity 99.9%
Synonym(e):
IR005121
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Ir
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141720
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
99.9%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 008-033-93
Widerstandsfähigkeit
4.71 μΩ-cm
Größe
100 mm
Durchmesser
0.25 mm
bp
4130 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2450 °C (lit.)
Dichte
22.65 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ir]
InChI
1S/Ir
InChIKey
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)