Merck
DWK73805-15415
Kimble® Closed Top Linerless Polypropylene Screw Thread Cap
15-415, white screw cap
Größe auswählen
1 PKG
156,00 €
156,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
156,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.17
156,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
red polypropylene screw cap (Push fit)
white screw cap
Verpackung
pkg of 1 packs
Hersteller/Markenname
Kimble® 73805-15415
Fitting
thread
Anwendung
Closure solution for vials and bottles
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Economical, one-piece construction
  • Unique design provides exceptional sealing properties
  • Autoclavable
  • Designed from ASTM Specification E982
Rechtliche Hinweise
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)