CLS9944920
Pyrex® Einweg-Kulturröhrchen mit Schraubdeckel und Rundboden
capacity 24.0 mL
Synonym(e):
culture tube, glass tubes, test tubes, Corning® 99449
Größe auswählen
379,00 €
Größe auswählen
About This Item
379,00 €
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
round bottom tube
Gewindegröße
18-415
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
Verpackung
pack of 250 ea
case of 500 ea
Hersteller/Markenname
Corning 99449-20
AD × L
20 mm × 125 mm
Kapazität
24.0 mL
Farbe
clear
Eignung
suitable for (culture)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Pyrex® disposable culture tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
- Ideal for use in tissue culture and general bacteriological applications.
- Screw-cap tubes are supplied without caps.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)