CLS8190100
Pyrex® graduated oil centrifuge tube, "To Contain"
volume 100.0 mL, accuracy: 0.02 mL, O.D. × L 45 mm × 165 mm
Synonym(e):
Corning® 8190
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
conical bottom tube
Leistungsmerkmale
subdivision 0.05 mL
Verpackung
case of 12
pack of 2
Hersteller/Markenname
Corning 8190-100
Messbereich Volumen
100.0 mL, accuracy: 0.02 mL
AD × L
45 mm × 165 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)