Merck
CLS7080025X
Pyrex® VISTA test tube
diam. × L 25 mm × 200 mm
Synonym(e):
Corning® 70800
About This Item
UNSPSC-Code:
41121700
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass
neck (Beaded rim)
round bottom tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Verpackung
case of 200
Hersteller/Markenname
Corning 70800-25X
Durchm. × L
25 mm × 200 mm
Volumen
70 mL
Farbe
clear
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)