Merck
CLS707910N
Pyrex® serological pipettes, disposable, non-sterile, unplugged
volume 10.0 mL
Synonym(e):
ETERNA, Graduated Pipettes, Pipettes, SILBERBRAND
Größe auswählen
720 EA
428,00 €
428,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
720 EA
428,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.04
428,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
Verpackung
pack of 120 ea
case of 720 ea
Hersteller/Markenname
Corning 7079-10N
Messbereich Volumen
10.0 mL
Kapazität
10 mL
Spitzengröße
, Narrow
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Disposable PYREX® glass pipettes are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out
  • Long, slender, tapered tips of pipettes make pipetting faster and easier
  • All pipettes have negative graduations and fire polished tips for burr-free, even flow rates
  • Nonsterile, unplugged and bulk packed.
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)