CLS7077B5
Pyrex® Shorty serological pipettes, disposable, sterile, plugged, individually wrapped
volume 5.0 mL, accuracy: 0.1 mL
Synonym(e):
Corning® 7077B
Größe auswählen
701,00 €
Größe auswählen
About This Item
701,00 €
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
Verpackung
pack of 200 ea
case of 400 ea
Hersteller/Markenname
Corning 7077B-5
Messbereich Volumen
5.0 mL, accuracy: 0.1 mL
Länge
215 mm
Kapazität
5.0 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)